3-Formylfuran-2-boronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011037-5G 011037-1G
FLUO011037-5GEA 1070 EUR InStock
FLUO011037-5G FLUO011037-1G
3-Formylfuran-2-boronsäure
3-Formylfuran-2-boronsäure
Formel: C₅H₅BO₄
MW: 139.90 g/mol
MDL Number: MFCD01075680
CAS-Nummer: 27339-38-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge