2-Methylfuran-3-boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-9091-1G PN-9091-250M
COBBPN-9091-1GEA 460 EUR InStock
COBBPN-9091-1G COBBPN-9091-250M
2-Methylfuran-3-boronsäurepinakolester
2-Methylfuran-3-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₇BO₃
MDL Number: MFCD09879905
CAS-Nummer: 864776-02-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge