N-Acetonylpyridiniumchlorid ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A16015.06 A16015.14
A16015.06EA 42.6 EUR InStock
A16015.06 A16015.14
N-Acetonylpyridiniumchlorid ≥97%
N-Acetonylpyridiniumchlorid
Purity: 97% CAS No.: 42508-60-1 Molecular Formula: C8H10ClNO Formula Weight: 171.63 MDL No.: MFCD00031949
Formel: C₈H₁₀ClNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00031949
CAS-Nummer: 42508-60-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge