Ammonium-8-anilinonaphthalin-1-sulfonat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
216909-250G 216909-5G
SIAL216909-250GEA 1060 EUR InStock
SIAL216909-250G SIAL216909-5G
Ammonium-8-anilinonaphthalin-1-sulfonat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Ammonium-8-anilinonaphthalin-1-sulfonat Hydrat
Formel: C₁₆H₁₆N₂O₃S·H₂O
CAS-Nummer: 206659-00-9
EINECS: 249-265-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge