3-Chlorbenzylidenaceton ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A10332.06 A10332.14
A10332.06EA 62.2 EUR InStock
A10332.06 A10332.14
3-Chlorbenzylidenaceton ≥98%
3-Chlorbenzylidenaceton
Purity: 98% CAS No.: 20766-36-3 Molecular Formula: C10H9ClO Formula Weight: 180.64 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 123-125°/1mm MDL No.: MFCD00052851
Formel: C₁₀H₉ClO
Siedepunkt: 123…125 °C (1 mmHg)
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052851
CAS-Nummer: 20766-36-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge