4-Hydroxybenzylidenaceton ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A17605.14 A17605.22
A17605.14EA 58.7 EUR InStock
A17605.14 A17605.22
4-Hydroxybenzylidenaceton ≥97%
4-Hydroxybenzylidenaceton
Purity: 97% CAS No.: 3160-35-8 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Melting Point: 106-111° Beilstein Reference: 2412544
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162.19 g/mol
Melting Pt: 106…111 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016490
CAS-Nummer: 3160-35-8
EINECS: 221-607-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge