1,2-Dibrompentafluorpropyl-2,2,2,3,3-pentafluorpropylether
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010286-1G 010286-5G
FLUO010286-1GEA 60.9 EUR InStock
FLUO010286-1G FLUO010286-5G
1,2-Dibrompentafluorpropyl-2,2,2,3,3-pentafluorpropylether
1,2-Dibrompentafluorpropyl-2,2,2,3,3-pentafluorpropylether
Formel: C₆H₂Br₂F₁₀O
MDL Number: MFCD03094147
CAS-Nummer: 396716-50-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge