2-(4-Acetylphenoxy)-2-phenylessigsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
6Y-0808.500 6Y-0808.5 6Y-0808.10 6Y-0808.1
BIOT6Y-0808.500EA 0 EUR InStock
BIOT6Y-0808.500 BIOT6Y-0808.5 BIOT6Y-0808.10 BIOT6Y-0808.1
2-(4-Acetylphenoxy)-2-phenylessigsäure
2-(4-Acetylphenoxy)-2-phenylessigsäure
Formel: C₁₆H₁₄O₄
CAS-Nummer: 885949-44-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge