Methyl-4-bromcrotonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M32100-100G M32100-25G
SIALM32100-100GEA 287 EUR InStock
SIALM32100-100G SIALM32100-25G
Methyl-4-bromcrotonat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-bromcrotonat
Formel: C₅H₇BrO₂
MW: 179.01 g/mol
MDL Number: MFCD00000246
CAS-Nummer: 1117-71-1
EINECS: 214-251-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge