(4-Acetamidophenyl)boronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010749.2G 010749-5G 010749-1G
FLUO010749.2GEA 170 EUR InStock
FLUO010749.2G FLUO010749-5G FLUO010749-1G
(4-Acetamidophenyl)boronsäure
(4-Acetamidophenyl)boronsäure
Formel: C₈H₁₀BNO₃
MDL Number: MFCD02179451
CAS-Nummer: 101251-09-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge