Methyl-2-amino-4-chlorbenzoat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB05014.1 BTB05014.10 BTB05014.50
MAYBBTB05014.1EA 0 EUR InStock
MAYBBTB05014.1 MAYBBTB05014.10 MAYBBTB05014.50
Methyl-2-amino-4-chlorbenzoat
Methyl-2-amino-4-chlorbenzoat
Formel: C₈H₈ClNO₂
MDL Number: MFCD00017568
CAS-Nummer: 5900-58-3
EINECS: 227-593-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge