4-(4-Chlorphenoxy)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009744-10G 009744-50G
FLUO009744-10GEA 78.8 EUR InStock
FLUO009744-10G FLUO009744-50G
4-(4-Chlorphenoxy)anilin
4-(4-Chlorphenoxy)anilin
Formel: C₁₂H₁₀ClNO
MDL Number: MFCD00043925
CAS-Nummer: 101-79-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge