Methyl-2-amino-5-fluorbenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013960-25G 013960-5G
FLUO013960-25GEA 146 EUR InStock
FLUO013960-25G FLUO013960-5G
Methyl-2-amino-5-fluorbenzoat
Methyl-2-amino-5-fluorbenzoat
Formel: C₈H₈FNO₂
MDL Number: MFCD03791308
CAS-Nummer: 319-24-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge