4-(4-(Trifluormethyl)phenoxy)anilin
Lieferant: MENAI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
E1750.2 E1750.5 E1750.10 E1750.1
MENAE1750.2EA 0 EUR InStock
MENAE1750.2 MENAE1750.5 MENAE1750.10 MENAE1750.1
4-(4-(Trifluormethyl)phenoxy)anilin
4-(4-(Trifluormethyl)phenoxy)anilin
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO
MDL Number: MFCD00170930
CAS-Nummer: 57478-19-0
Order Now
PRODUKT
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice.
Collapse All
VE Packung Katalognummer Menge
1 g Glasflasche für Feststoffe MENAE1750.1
Hersteller-Artikelnummer:: E1750.1
Lokale Artikelnummer:: MENAE1750.1
2 g Glasflasche für Feststoffe MENAE1750.2
Hersteller-Artikelnummer:: E1750.2
Lokale Artikelnummer:: MENAE1750.2
5 g Glasflasche für Feststoffe MENAE1750.5
Hersteller-Artikelnummer:: E1750.5
Lokale Artikelnummer:: MENAE1750.5
10 g Glasflasche für Feststoffe MENAE1750.10
Hersteller-Artikelnummer:: E1750.10
Lokale Artikelnummer:: MENAE1750.10
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..