4-[(Trifluormethyl)thio]anilin
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TL00414.250 TL00414.1
CHMPTL00414.250EA 0 EUR InStock
CHMPTL00414.250 MAYBTL00414.1
4-[(Trifluormethyl)thio]anilin
4-[(Trifluormethyl)thio]anilin
Formel: C₇H₆F₃NS
MW: 193.19 g/mol
MDL Number: MFCD00040926
CAS-Nummer: 372-16-7
EINECS: 206-744-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge