4-[(Trifluormethyl)sulfonyl]anilin
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL7802.1 FL7802.5
CHMPFL7802.1EA 0 EUR InStock
CHMPFL7802.1 CHMPFL7802.5
4-[(Trifluormethyl)sulfonyl]anilin
4-[(Trifluormethyl)sulfonyl]anilin
Formel: C₇H₆F₃NO₂S
CAS-Nummer: 473-27-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge