(2-Brom-4,5-dimethoxyphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
018271-1G 018271-5G
FLUO018271-1GEA 39.9 EUR InStock
FLUO018271-1G FLUO018271-5G
(2-Brom-4,5-dimethoxyphenyl)acetonitril
(2-Brom-4,5-dimethoxyphenyl)acetonitril
Formel: C₁₀H₁₀BrNO₂
MDL Number: MFCD00016385
CAS-Nummer: 51655-39-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge