4-Acetamidobenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
018144-1G 018144-5G
FLUO018144-1GEA 72.9 EUR InStock
FLUO018144-1G FLUO018144-5G
4-Acetamidobenzylalkohol
4-Acetamidobenzylalkohol
Formel: C₉H₁₁NO₂
MDL Number: MFCD00016868
CAS-Nummer: 16375-88-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge