Benzylisocyanid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
133299-1G 133299-5G
SIAL133299-1GEA 90.8 EUR InStock
SIAL133299-1G SIAL133299-5G
Benzylisocyanid, Sigma-Aldrich®
Benzylisocyanid
Formel: C₈H₇N
MDL Number: MFCD00000004
CAS-Nummer: 10340-91-7
EINECS: 233-738-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge