4-Benzyloxy-3-brombenzotrifluorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-1102-5G OT-1102-25G OT-1102-1G
COBBOT-1102-5GEA 124 EUR InStock
COBBOT-1102-5G COBBOT-1102-25G COBBOT-1102-1G
4-Benzyloxy-3-brombenzotrifluorid
4-Benzyloxy-3-brombenzotrifluorid
Formel: C₁₄H₁₀BrF₃O
MDL Number: MFCD11856016
CAS-Nummer: 200956-32-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge