8-Brom-5-fluorchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2022-5G HC-2022-1G
COBBHC-2022-5GEA 1010 EUR InStock
COBBHC-2022-5G COBBHC-2022-1G
8-Brom-5-fluorchinolin
8-Bromo-5-fluoroquinoline
Formel: C₉H₅BrFN
MDL Number: MFCD09907839
CAS-Nummer: 917251-99-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge