4-Nitrophenylphosphorodichloridat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
155403-25G 155403-5G
SIAL155403-25GEA 262 EUR InStock
SIAL155403-25G SIAL155403-5G
4-Nitrophenylphosphorodichloridat, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenylphosphorodichloridat
Formel: C₆H₄Cl₂NO₄P
CAS-Nummer: 777-52-6
EINECS: 212-289-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge