6-Brom-2-naphthoesäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L16093.06 L16093.14
L16093.06EA 47.1 EUR InStock
L16093.06 L16093.14
6-Brom-2-naphthoesäure ≥98%
6-Brom-2-naphthoesäure
Purity: 98% CAS No.: 5773-80-8 Molecular Formula: C11H7BrO2 Formula Weight: 251.08 Melting Point: 292-296° Beilstein Reference: 2328940
Formel: C₁₁H₇BrO₂
Melting Pt: 292…296 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01075720
CAS-Nummer: 5773-80-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge