6-Brom-2-naphthoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7426-5G OS-7426-25G OS-7426-1G OS-7426-100G
COBBOS-7426-5GEA 38.2 EUR InStock
COBBOS-7426-5G COBBOS-7426-25G COBBOS-7426-1G COBBOS-7426-100G
6-Brom-2-naphthoesäure
6-Brom-2-naphthoesäure
Formel: C₁₁H₇BrO₂
MW: 251.08 g/mol
MDL Number: MFCD01075720
CAS-Nummer: 5773-80-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge