Methyl-2-naphthoat
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL13169.POR 013169-5G 013169-1G 013169-25G
CHMPFL13169.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13169.POR FLUO013169-5G FLUO013169-1G FLUO013169-25G
Methyl-2-naphthoat
Methyl-2-naphthoat
Formel: C₁₂H₁₀O₂
MDL Number: MFCD00017345
CAS-Nummer: 2459-25-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge