3-Brom-2-methoxy-6-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-1387-5G PY-1387-1G
COBBPY-1387-5GEA 296 EUR InStock
COBBPY-1387-5G COBBPY-1387-1G
3-Brom-2-methoxy-6-methylpyridin
3-Bromo-2-methox-6-methylypyridine
Formel: C₇H₈BrNO
MW: 202.0485 g/mol
MDL Number: MFCD04112515
CAS-Nummer: 717843-47-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge