2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (Isopropylidenmalonat, Meldrumsäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
210145-100G 210145-10G 210145-25G
SIAL210145-100GEA 110 EUR InStock
SIAL210145-100G SIAL210145-10G SIAL210145-25G
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (Isopropylidenmalonat, Meldrumsäure), Sigma-Aldrich®
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (Isopropylidenmalonat, Meldrumsäure)
Formel: C₆H₈O₄
MDL Number: MFCD00006638
CAS-Nummer: 2033-24-1
EINECS: 217-992-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge