(S)-(+)-6,6'-Dibrom-1,1'-bi-2-naphthol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CS-9134-5G CS-9134-1G
COBBCS-9134-5GEA 330 EUR InStock
COBBCS-9134-5G COBBCS-9134-1G
(S)-(+)-6,6'-Dibrom-1,1'-bi-2-naphthol
(S)-(+)-6,6'-Dibrom-1,1'-bi-2-naphthol
Formel: C₂₀H₁₂Br₂O₂
MW: 444.12 g/mol
MDL Number: MFCD00798290
CAS-Nummer: 80655-81-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge