Benzylmagnesiumchlorid ∼32% (w/w) 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
225916-100ML 225916-800ML
SIAL225916-100MLEA 110 EUR InStock
SIAL225916-100ML SIAL225916-800ML
Benzylmagnesiumchlorid ∼32% (w/w) 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Benzylmagnesiumchlorid
Formel: C₇H₇ClMg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000469
CAS-Nummer: 6921-34-2
EINECS: 230-039-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge