(R)-(-)-α-Cyclohexanmethylamin 98%, ee 94%, ChiPros®
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L19051.03 L19051.06
L19051.03EA 23.1 EUR InStock
L19051.03 L19051.06
(R)-(-)-α-Cyclohexanmethylamin 98%, ee 94%, ChiPros®
(R)-(-)-α-Cyclohexanmethylamin
Formel: C₈H₁₇N
MW: 127.23 g/mol
Siedepunkt: 177…178 °C
Dichte: 0.866
Flash-Pt: 51 °C (123 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043338
CAS-Nummer: 5913-13-3
EINECS: 227-634-2
UN: 2733
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge