N-(3-Butinyl)phthalimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
630861-25G 630861-5G
SIAL630861-25GEA 208 EUR InStock
SIAL630861-25G SIAL630861-5G
N-(3-Butinyl)phthalimid, Sigma-Aldrich®
N-(3-Butinyl)phthalimid
Formel: C₁₂H₉NO₂
MDL Number: MFCD03695464
CAS-Nummer: 14396-90-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge