Dimethylallylphosphonat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008035-1G 008035-5G
FLUO008035-1GEA 55.5 EUR InStock
FLUO008035-1G FLUO008035-5G
Dimethylallylphosphonat
Dimethylallylphosphonat
Formel: C₅H₁₁O₃P
MDL Number: MFCD00014951
CAS-Nummer: 757-54-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge