Allzweckhandschuhe, ActivArmr® 47-200
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
47-200/10 47-200/7 47-200/8 47-200/9 47-200/6
ANSE47-200/10EA 53.6 EUR InStock
ANSE47-200/10 ANSE47-200/7 ANSE47-200/8 ANSE47-200/9 ANSE47-200/6
Allzweckhandschuhe, ActivArmr® 47-200
Handschuhe
Baumwollhandschuhe mit blaugrüner Nitrilbeschichtung für eine im Vergleich zu gängigen Baumwoll- oder Strickhandschuhen bessere Riss-, Durchstich- und Abriebfestigkeit.
  • Ergonomisch geformt und äußerst komfortabel, leicht und flexibel
  • Hervorragender Trockengriff, antistatisch gemäß EN 1149
  • Leichte Nitrilbeschichtung weist Öl und Fett ab
  • Leichter und sicherer Umgang mit glatten Gegenständen wie Behältern oder Geräten
  • Teilbeschichteter Schutz der Handinnenfläche, Handrücken bleibt frei zur Belüftung
Ideal für Montage, Prüfung und Verpackung kleiner oder empfindlicher Teile, allgemeine Wartungsarbeiten, allgemeine Materialhandhabung sowie Warenannahme und Versand.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2111A), Kat. II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge