1-Methylcyclopropancarbonsäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
JFD02330.250 JFD02330.1
CHMPJFD02330.250EA 0 EUR InStock
CHMPJFD02330.250 MAYBJFD02330.1
1-Methylcyclopropancarbonsäure
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₅H₈O₂
MDL Number: MFCD00001290
CAS-Nummer: 6914-76-7
EINECS: 230-020-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge