2-Decin-1-ol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L05523.06 L05523.14
L05523.06EA 57.2 EUR InStock
L05523.06 L05523.14
2-Decin-1-ol ≥97%
2-Decin-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 4117-14-0 Molecular Formula: CH3(CH2)6C≡CCH2OH Formula Weight: 154.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4585 Boiling Point: 114-116°/6mm Beilstein Reference: 1852842 MDL No.: MFCD00041567
Formel: C₁₀H₁₈O
Siedepunkt: 114…116 °C (6 mmHg)
Dichte: 0,855
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041567
CAS-Nummer: 4117-14-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge