5-Decin-1-ol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009120-5G 009120-25G
FLUO009120-5GEA 273 EUR InStock
FLUO009120-5G FLUO009120-25G
5-Decin-1-ol
5-Decin-1-ol
Formel: C₁₀H₁₈O
MDL Number: MFCD00464353
CAS-Nummer: 68274-97-5
EINECS: 269-529-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge