tert-Butyl-4-aminobenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
06975-25G 06975-5G
SIAL06975-25GEA 323 EUR InStock
SIAL06975-25G SIAL06975-5G
tert-Butyl-4-aminobenzoat, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl-4-aminobenzoat
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
MDL Number: MFCD00665790
CAS-Nummer: 18144-47-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge