3-Amino-2-methylbenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006839-1G 006839-5G 006839-25G
FLUO006839-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO006839-1G FLUO006839-5G FLUO006839-25G
3-Amino-2-methylbenzotrifluorid
3-Amino-2-methylbenzotrifluorid
Formel: C₈H₈F₃N
MDL Number: MFCD00153216
CAS-Nummer: 54396-44-0
EINECS: 259-145-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge