2,6-Diphenylphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
233595-25G 233595-5G
SIAL233595-25GEA 194 EUR InStock
SIAL233595-25G SIAL233595-5G
2,6-Diphenylphenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Diphenylphenol
Formel: C₁₈H₁₄O
MDL Number: MFCD00009716
CAS-Nummer: 2432-11-3
EINECS: 219-401-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge