5-Benzoylpentansäure ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L08290.03 L08290.06
L08290.03EA 25.2 EUR InStock
L08290.03 L08290.06
5-Benzoylpentansäure ≥99%
5-Benzoylpentansäure
Purity: 99% CAS No.: 4144-62-1 Molecular Formula: C12H14O3 Formula Weight: 206.24 Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 1961325
Formel: C₁₂H₁₄O₃
Melting Pt: 75…79 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014380
CAS-Nummer: 4144-62-1
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge