Gellan Gummi, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MQ200
G1910-1KG G1910-250G G1910-5KG
SIALG1910-1KGEA 753 EUR InStock
SIALG1910-1KG SIALG1910-250G SIALG1910-5KG
Gellan Gummi, Sigma-Aldrich®
Gellan Gummi
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00131909
CAS-Nummer: 71010-52-1
EINECS: 275-117-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge