Propyldecanoat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
B25159.0B B25159.18
B25159.0BEA 647 EUR InStock
B25159.0B B25159.18
Propyldecanoat ≥98%
Propyldecanoat
Purity: 98% CAS No.: 30673-60-0 Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2CH2CH2CH3 Formula Weight: 214.35 Flash Point: 115°(239°F) Boiling Point: 254° MDL No.: MFCD00056329
Formel: C₁₃H₂₆O₂
Siedepunkt: 254 °C
Dichte: 0,86
Flash-Pt: 115 °C (239 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00056329
CAS-Nummer: 30673-60-0
EINECS: 250-283-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge