2-Brom-4-nitro(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL13788.POR 013788-25G 013788-5G
CHMPFL13788.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13788.POR FLUO013788-25G FLUO013788-5G
2-Brom-4-nitro(trifluormethoxy)benzol
2-Brom-4-nitro(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₃BrF₃NO₃
MW: 286.00 g/mol
MDL Number: MFCD04973758
CAS-Nummer: 200958-40-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge