1-Ethyl-1-methylpyrrolidiniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
713171-50G 713171-5G
SIAL713171-50GEA 182 EUR InStock
SIAL713171-50G SIAL713171-5G
1-Ethyl-1-methylpyrrolidiniumbromid, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide
Formel: C₇H₁₆BrN
MW: 194.12 g/mol
MDL Number: MFCD03095384
CAS-Nummer: 69227-51-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge