4-Aminopyrimidin-5-carbosäurenitril
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SEW03364.250 SEW03364.1
CHMPSEW03364.250EA 0 EUR InStock
CHMPSEW03364.250 MAYBSEW03364.1
4-Aminopyrimidin-5-carbosäurenitril
4-Aminopyrimidin-5-carbosäurenitril
Formel: C₅H₄N₄
MDL Number: MFCD00054552
CAS-Nummer: 16357-69-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge