1-(2-Aminophenyl)pyrrol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL13415.POR 013415-1G 013415-5G
CHMPFL13415.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13415.POR FLUO013415-1G FLUO013415-5G
1-(2-Aminophenyl)pyrrol
1-(2-Aminophenyl)pyrrole
Formel: C₁₀H₁₀N₂
MDL Number: MFCD00005344
CAS-Nummer: 6025-60-1
EINECS: 227-884-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge