2-Methyl-3-(pyrrol-1-yl)anilin
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
1W-0835.500 1W-0835.1 1W-0835.5 1W-0835.10
BIOT1W-0835.500EA 0 EUR InStock
BIOT1W-0835.500 BIOT1W-0835.1 BIOT1W-0835.5 BIOT1W-0835.10
2-Methyl-3-(pyrrol-1-yl)anilin
2-Methyl-3-(pyrrol-1-yl)anilin
Formel: C₁₁H₁₂N₂
CAS-Nummer: 137352-75-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge