2-Benzofurancarbonsäure 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
233260010 233260050 233260250
ACRO233260010EA 33.4 EUR InStock
ACRO233260010 ACRO233260050 ACRO233260250
2-Benzofurancarbonsäure 98%
Benzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆O₃
Melting Pt: 195…196 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005848
CAS-Nummer: 496-41-3
EINECS: 207-818-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge