7-Methoxy-2-benzofurancarbonsäure
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AC35494.250 AC35494.1
MAYBAC35494.250EA 0 EUR InStock
MAYBAC35494.250 MAYBAC35494.1
7-Methoxy-2-benzofurancarbonsäure
7-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈O₄
MDL Number: MFCD00060516
CAS-Nummer: 4790-79-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge