Dibenzothiophen-4-boronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011027-1G 011027-5G
FLUO011027-1GEA 29.9 EUR InStock
FLUO011027-1G FLUO011027-5G
Dibenzothiophen-4-boronsäure
Dibenzothiophen-4-boronsäure
Formel: C₁₂H₉BO₂S
MDL Number: MFCD01318182
CAS-Nummer: 108847-20-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge